Tisk…
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 7280 CZK
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Vzorec: C₁₇H₃₁NS₃
MW: 345,62 g/mol
Hustota: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11973800
CAS číslo: 870196-83-1