Tisk…

1-Cyclopropylethanol

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR54516-25G OR54516-5G
APOSOR54516-25GEA 7380 CZK
APOSOR54516-25G APOSOR54516-5G
1-Cyclopropylethanol
1-Cyclopropylethanol
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 120…122 °C
Hustota: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001300
CAS číslo: 765-42-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR