Tisk…
Ethyl hydrogen malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 1540 CZK
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Vzorec: C₅H₈O₄
Bod varu: 208 °C
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020490
CAS číslo: 1071-46-1