Tisk…
1,2-Benzanthraquinone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benz[a]anthracene-7,12-dione, Tetraphene-7,12-dione
OR54503-5G OR54503-1G OR54503-25G
APOSOR54503-5GEA 2320 CZK
APOSOR54503-5G APOSOR54503-1G APOSOR54503-25G
1,2-Benzanthraquinone
1,2-Benzanthraquinone
Vzorec: C₁₈H₁₀O₂
MW: 258,28 g/mol
Bod tání: 171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003596
CAS číslo: 2498-66-0