Tisk…
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 9920 CZK
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
MW: 178,15 g/mol
Bod tání: 56…58 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014705
CAS číslo: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III