Tisk…
Benzyl(dimethyl)amine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DMBA, N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 3940 CZK
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzyl(dimethyl)amine 99%
Benzyl(dimethyl)amine
Vzorec: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 183…184 °C/0,75mmHg
Bod tání: –75 °C
Hustota: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008329
CAS číslo: 103-83-3
UN: 2619
ADR: 8+3,II