3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54490-1G
OR54490-5G
OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA
622
CZK
APOSOR54490-1G
APOSOR54490-5G
APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Vzorec:
C₁₂H₈BrCl MW: 267,55 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06201361 CAS číslo: 844856-42-4 |