Tisk…
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54483-100G OR54483-1KG OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA 2170 CZK
APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG APOSOR54483-500G
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 95%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008216
CAS číslo: 109-55-7
UN: 2734
ADR: 8+3,II