Tisk…
Methyl acetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
OR54474-1KG OR54474-5KG
APOSOR54474-1KGEA 3110 CZK
APOSOR54474-1KG APOSOR54474-5KG
Methyl acetoacetate
Methyl acetoacetate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116.12
Bod varu: 170 °C
Bod tání: –180 °C
Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008784
CAS číslo: 105-45-3
Merck Index: 12,06090