Methyl-2-methoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54470-100G
OR54470-25G
OR54470-5G
APOSOR54470-100GEA
4440
CZK
APOSOR54470-100G
APOSOR54470-25G
APOSOR54470-5G
Methyl-2-methoxynicotinate
Methyl-2-methoxynicotinate
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: 25…27 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06801052 CAS číslo: 67367-26-4 |