Tisk…
6-Chlorouracil 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Chlorouracil, 4-(3-Bromophenyl)pyrazole, 4-Chloro-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Chloro-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
OR5447-25G
APOSOR5447-25GEA 622 CZK
APOSOR5447-25G
6-Chlorouracil 98%
6-Chlorouracil
Vzorec: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Bod tání: 295 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014595
CAS číslo: 4270-27-3
EINECS: 224-258-0