Tisk…
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 1910 CZK
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Vzorec: C₁₁H₁₄O
Bod varu: 131 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001737
CAS číslo: 1730-48-9