Tisk…
Octadecanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 1580 CZK
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Vzorec: C₁₈H₃₆O
MW: 268,49 g/mol
Bod varu: 215 °C/20mmHg
Bod tání: 46 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD03790007
CAS číslo: 638-66-4