Tisk…
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 9330 CZK
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Vzorec: C₂₂H₃₄O₂
Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00673476
CAS číslo: 86227-47-6