Tisk…
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 1580 CZK
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064686
CAS číslo: 37366-09-9