Tisk…
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
OR54464-100G OR54464-25G OR54464-5G
APOSOR54464-100GEA 11340 CZK
APOSOR54464-100G APOSOR54464-25G APOSOR54464-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Vzorec: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Bod tání: 239…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010805
CAS číslo: 76189-56-5