Tisk…
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 2980 CZK
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₁₂H₁₃N₃S
Bod tání: 176…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203030
CAS číslo: 102243-12-9