Tisk…
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 1580 CZK
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Vzorec: C₁₄H₁₀O₃
Bod tání: 63…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276812
CAS číslo: 2215-76-1