Tisk…
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 0 CZK
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Vzorec: C₅H₈BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02677945
CAS číslo: 16114-47-9