Tisk…
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 1740 CZK
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02
Bod tání: 210…214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00093410
CAS číslo: 98546-51-1