4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR54429-5G
OR54429-1G
APOSOR54429-5GEA
5330
CZK
APOSOR54429-5G
APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Vzorec:
C₃H₂Cl₂N₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00078331 CAS číslo: 933-20-0 |