Tisk…
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54422-1G OR54422-250MG
APOSOR54422-1GEA 3200 CZK
APOSOR54422-1G APOSOR54422-250MG
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Bis[2-(diphenylphosphino)ethyl]ammonium chloride
Vzorec: C₂₈H₃₀ClNP₂
Bod tání: 175…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061569
CAS číslo: 66534-97-2