Tisk…
2-Thiopheneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 870 CZK
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Vzorec: C₄H₅BO₂S
MW: 127,96 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151850
CAS číslo: 6165-68-0