Tisk…
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 3060 CZK
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, technická kvalita
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Vzorec: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Bod tání: 175…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149610
CAS číslo: 207386-91-2