Tisk…
Octenidine dihydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54413-100G OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA 20470 CZK
APOSOR54413-100G APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Vzorec: C₃₆H₆₂N₄
Bod tání: 214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01938808
CAS číslo: 70775-75-6