N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Guanidinobenzimiazole
OR54411-1G
OR54411-5G
APOSOR54411-1GEA
1990
CZK
APOSOR54411-1G
APOSOR54411-5G
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
N-1H-Benzimidazol-2-ylguanidine
Vzorec:
C₈H₉N₅ MW: 175,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005590 CAS číslo: 5418-95-1 |