Tisk…
2-Aminoisophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Aminoisophthalic Acid
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 705 CZK
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 300…304 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00817808
CAS číslo: 39622-79-2