Tisk…
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54392-250MG OR54392-1G OR54392-5G
APOSOR54392-250MGEA 3380 CZK
APOSOR54392-250MG APOSOR54392-1G APOSOR54392-5G
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine 98+%
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Vzorec: C₄₁H₇₈NO₈P
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD16621009
CAS číslo: 4004-05-1