Tisk…
2-Iodopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54388-1G OR54388-5G OR54388-25G
APOSOR54388-1GEA 1040 CZK
APOSOR54388-1G APOSOR54388-5G APOSOR54388-25G
2-Iodopyrimidine 95%
2-Iodopyrimidine
Vzorec: C₄H₃IN₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09835340
CAS číslo: 31462-54-1