Tisk…
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54386-100MG
APOSOR54386-100MGEA 11380 CZK
APOSOR54386-100MG
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
(2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22126139
CAS číslo: 365280-18-8