Tisk…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 2400 CZK
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 154…159 °C/13mmHg
Bod tání: 56…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004649
CAS číslo: 626-18-6
EINECS: 210-934-2