Tisk…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 1490 CZK
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016592
CAS číslo: 35094-87-2