Tisk…
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 1740 CZK
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29
Bod tání: 80…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082751
CAS číslo: 29841-69-8