Tisk…
Methyl-o-toluate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 1040 CZK
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluate 98%
Methyl-o-toluate
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Bod varu: 207…208 °C
Hustota: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008428
CAS číslo: 89-71-4
EINECS: 201-932-2