Tisk…
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 5590 CZK
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Vzorec: C₈H₁₆N₂O
MW: 156.229 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740352
CAS číslo: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8 III