Tisk…
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54378-250MG OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA 7440 CZK
APOSOR54378-250MG APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃O
MW: 203,25 g/mol
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060968
CAS číslo: 87691-89-2