Tisk…
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR54375-1G OR54375-5G OR54375-10G
APOSOR54375-1GEA 622 CZK
APOSOR54375-1G APOSOR54375-5G APOSOR54375-10G
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
4-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Bod tání: 70…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847398
CAS číslo: 17100-58-2