Tisk…
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 6450 CZK
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD08060975
CAS číslo: 420137-14-0