Tisk…
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54372-1G OR54372-5G OR54372-250MG
APOSOR54372-1GEA 744 CZK
APOSOR54372-1G APOSOR54372-5G APOSOR54372-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
1-Methyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂O₂S
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD04968667
CAS číslo: 288148-34-5
UN: 3261
ADR: 8,III