Tisk…
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54369-1G OR54369-25G OR54369-5G
APOSOR54369-1GEA 622 CZK
APOSOR54369-1G APOSOR54369-25G APOSOR54369-5G
4-(3-Nitrophenyl)morpholine 97+%
4-(3-Nitrophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₃
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03195994
CAS číslo: 116922-22-6