Tisk…
Floroglucinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3,5-Trihydroxybenzene
OR54361-100G OR54361-500G
APOSOR54361-100GEA 2690 CZK
APOSOR54361-100G APOSOR54361-500G
Floroglucinol
Floroglucinol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod tání: 215…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002286
CAS číslo: 108-73-6
EINECS: 203-611-2