Tisk…
2',6'-Dichloroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
OR5436-1G OR5436-25G OR5436-5G OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA 622 CZK
APOSOR5436-1G APOSOR5436-25G APOSOR5436-5G APOSOR5436-10G
2',6'-Dichloroacetophenone
2',6'-Dichloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 176…180 °C/83mmHg
Bod tání: 37…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016339
CAS číslo: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7