3-Chlorophthalic anhydride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
OR54359-25G
OR54359-5G
OR54359-100G
APOSOR54359-25GEA
622
CZK
APOSOR54359-25G
APOSOR54359-5G
APOSOR54359-100G
3-Chlorophthalic anhydride, technická kvalita
3-Chlorophthalic anhydride
Vzorec:
C₈H₃ClO₃ MW: 182,56 g/mol Bod tání: 123…126 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00023107 CAS číslo: 117-21-5 EINECS: 204-179-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...