Tisk…
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 2120 CZK
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Vzorec: C₅H₈Cl₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644629
CAS číslo: 867165-53-5