Tisk…
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54344-250MG
APOSOR54344-250MGEA 3540 CZK
APOSOR54344-250MG
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₄
MW: 197,19 g/mol
Bod tání: 160 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168892
CAS číslo: 50413-44-0