Tisk…
1,9-Dibromononane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Nonamethylene dibromide
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 705 CZK
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromononane
1,9-Dibromononane
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
MW: 286,05 g/mol
Bod varu: 285…288 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000279
CAS číslo: 4549-33-1
EINECS: 224-913-0