Tisk…
6-Methyl-1H-indazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 622 CZK
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781625
CAS číslo: 698-24-8