Tisk…
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 1540 CZK
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Vzorec: C₄H₇BrO₂
MW: 167
Bod varu: 80…82 °C/27mmHg
Hustota: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003214
CAS číslo: 4360-63-8