Tisk…
N-Boc-D-alaninol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 3150 CZK
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
Bod tání: 56…61 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00235912
CAS číslo: 106391-86-0