Tisk…
2,4-Dimethylimidazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR54335-5G OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-5GEA 622 CZK
APOSOR54335-5G APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimethylimidazole 98%
2,4-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 266 °C/733mmHg
Bod tání: 84…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022365
CAS číslo: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III